Merck
644978
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-Phenylisoxazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Nc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
InChIKey
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)