Merck
758450
Sigma-Aldrich
2-(Hydroxymethyl)benzothiazole
97%
Synonym(e):
Benzothiazole-2-methanol
Größe auswählen
5 G
128,00 €
128,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
128,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
128,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
85-93 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NOS/c10-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4,10H,5H2
InChIKey
PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)