226769
2-Phenylimidazol
98%
Synonym(e):
2-Phenyl-1H-imidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-148 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C9H8N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-7H,(H,10,11)
InChIKey
ZCUJYXPAKHMBAZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
392.0 °F
Flammpunkt (°C)
200 °C