643394
Titan(III)-chlorid -Lösung
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Synonym(e):
Titantrichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Konzentration
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Dichte
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter