Wichtige Dokumente
220973
Titan(III)-chlorid
ReagentPlus®, powder
Synonym(e):
Titantrichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
mp (Schmelzpunkt)
440 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?