Merck
642169
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichlor-β-Nitrostyrol
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-119 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
nitro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChIKey
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)