Merck
641103
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)oxazol-5-Carboxaldehyd
96%
Größe auswählen
1 G
88,50 €
88,50 €
Listenpreis177,00 €Sparen Sie 50%
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
88,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H23NO2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
88,50 €
Listenpreis177,00 €Sparen Sie 50%
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5030 (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
InChIKey
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)