Merck
639273
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d2
97 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Methanol-13C, d2 (Methylalkohol), Methyl-13C, d2 Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
13CHD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
35.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
65.4 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H][13CH]([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D2
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-WGVGGRBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
52.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.1 °C - closed cup