Merck
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Synonym(e):
Caprylalkohol-d18
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)7OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-15 °C (lit.)
Dichte
0.940 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
176.0 °F
Flammpunkt (°C)
80 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)