Merck
639257
Sigma-Aldrich
Jodmethan-13C,d2
≥98 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Methyliodid13C, d2
Größe auswählen
1 G
450,00 €
5 G
406,00 €
450,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
450,00 €
5 G
406,00 €
About This Item
Lineare Formel:
H13CD2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
450,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
copper as stabilizer
bp
42 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-66.5 °C
Dichte
2.327 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H][13CH]([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D2
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-WGVGGRBOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)