Merck
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagin-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
Größe auswählen
100 MG
274,00 €
274,00 €
Listenpreis1.370,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
274,00 €
About This Item
Lineare Formel:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
274,00 €
Listenpreis1.370,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)