Merck
635154
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-Jodtoluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3FCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5810 (lit.)
bp
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)