665339
2-Brom-5-Jodbenzoesäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(I)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
iodo
SMILES String
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?