Merck
634727
Sigma-Aldrich
2-Ketobuttersäure-4-13C,4,4-d2 Natriumsalz Hydrat
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Natrium-α-ketobutyrat-4-13C,4,4-d2
Größe auswählen
100 MG
1.400,00 €
500 MG
4.330,00 €
1.400,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
1.400,00 €
500 MG
4.330,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13CD2HCH2COCO2Na · xH2O
Molekulargewicht:
127.08 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.400,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O.[Na+].[2H][13CH]([2H])CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D2;;
InChIKey
PVLJVKQSCAHPPR-HZTJCJGNSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.