Merck
634573
Sigma-Aldrich
ETT-Aktivator
0.25 M in acetonitrile
Synonym(e):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol, 5-(Ethylthio)tetrazol-Lösung, 5-Ethylthio-tetrazol -Lösung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Proligo Reagents
Konzentration
0.25 M in acetonitrile
Verunreinigungen
<0.002% water
bp
81-82 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChIKey
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup - Solvent
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)