Merck
634077
Sigma-Aldrich
Naphthalin-2-Sulfonamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
215-219 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChIKey
SWBLLSQMOMPTMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1