Wichtige Dokumente
544655
4-Methoxy-benzolsulfonamid
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
MSFQEZBRFPAFEX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?