Merck
633054
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-Bromthiophen
97%
Synonym(e):
1-(3-Brom-2-thienyl)-ethanon
Größe auswählen
25 G
293,00 €
293,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
293,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
293,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.612
mp (Schmelzpunkt)
28-35 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
InChIKey
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy