Merck
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)-ethinyl]-morpholin
97%
Synonym(e):
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholinacetylen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NOSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
InChIKey
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)