Wichtige Dokumente
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Synonym(e):
Phenylphosphonsäuredichlorid, Benzolphosphonsäuredichlorid
Größe auswählen
100 ML
128,00 €
128,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
128,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5P(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
212-534-3
NACRES:
NA.22
128,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
1 °C
Übergangstemp.
flash point 204 °C
Dichte
1.40 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
399.2 °F
Flammpunkt (°C)
204 °C