Merck
632279
Sigma-Aldrich
4-(2,2-Dicyanovinyl)-N-bis(Hydroxyethyl)anilin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C14H15N3O2/c15-10-13(11-16)9-12-1-3-14(4-2-12)17(5-7-18)6-8-19/h1-4,9,18-19H,5-8H2
InChIKey
CYBYVNMREDBMAT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
NLO monomer
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)