Merck
632066
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexyl-1-Propyn
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
Dichte
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C#CCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H14/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,9H,3-8H2
InChIKey
UARFKZSJGDQRLF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)