Merck
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)