Wichtige Dokumente
631132
3-Methyl-N-Methylbenzylamin
97%
Synonym(e):
(3-Methylbenzyl)-methylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChIKey
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)