518379
Butylborsäure-N,N,N′,N′-tetramethyl-L-weinsäurediamidester
Synonym(e):
(4R,5R)-2-Butyl-N,N,N′,N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-4,5-dicarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]20/D -105°, c = 1.7% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCB1O[C@H]([C@@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
AFQWQRBBIZKYTE-NXEZZACHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- (+)-Frondosin, a natural product from marine sponges.
- Marine cyanobacterium natural products: coibacins A and B.
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable