Merck
630802
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-Aminocyclobutan-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
1-(Boc-amino)-cyclobutancarbonsäure, Boc-cyclovalin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CO2CNHC4H6CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
Beilstein:
7994003
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChIKey
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)