Merck
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
Synonym(e):
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Größe auswählen
1 G
68,90 €
68,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
68,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
68,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
114-120 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChIKey
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)