Merck
630640
Sigma-Aldrich
Benzyl-phenylcarbonat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCO2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
120-130 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(17-13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SNGLYCMNDNOLOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzyl phenyl carbonate can be synthesized by reacting phenyl chloroformate with benzyl alcohol in the presence of pyridine.[1]
Anwendung
Benzyl phenyl carbonate can be used to synthesize carbamate protected polyamines.[1]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
?Selective synthesis of carbamate protected polyamines using alkyl phenyl carbonates"
Pittelkow M, et al.
Synthesis, 2002(15), 2195-2202 (2002)