Merck
61844
Sigma-Aldrich
D-α-Cyclohexylglycin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-α-Aminocyclohexylessigsäure
Größe auswählen
5 G
233,00 €
233,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
233,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
Beilstein:
3196806
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
233,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
WAMWSIDTKSNDCU-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)