Merck
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphin-d15
98 atom % D
Synonym(e):
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Lineare Formel:
(C6D5)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
377 °C
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+15
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
InChIKey
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
428.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
220.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)