Merck
616788
Sigma-Aldrich
4-Chlorstyrol-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
ClC6D4CD=CD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
192 °C (lit.)
Dichte
1.212 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\[2H])c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
KTZVZZJJVJQZHV-QMUWOJKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)