Merck
614491
Sigma-Aldrich
3-Brom-1-propan-d6-ol
98 atom % D
Synonym(e):
3-Bromopropanol-d6
About This Item
Lineare Formel:
BrCD2CD2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.602 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
InChIKey
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)