Merck
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-glycin-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-glycin-13C2, Fmoc-Gly-OH-13C2
About This Item
Lineare Formel:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
174-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
InChIKey
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)