Merck
613606
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridyl-d8
98 atom % D
Größe auswählen
1 G
940,00 €
940,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
940,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
940,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-114 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1nc([2H])c([2H])c(c1[2H])-c2c([2H])c([2H])nc([2H])c2[2H]
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
MWVTWFVJZLCBMC-PGRXLJNUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)