Merck
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluorethanol-1,1-d2
99.5 atom % D
Synonym(e):
2,2,2-Trifluorethyl-1,1-d2 Alkohol
About This Item
Lineare Formel:
CF3CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
bp
77-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-44 °C (lit.)
Dichte
1.373 g/mL
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
InChIKey
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)