Merck
610003
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure-18O4 -Lösung
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
H3P18O4
Molekulargewicht:
105.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
75 atom % 18O
Mol-Gew.
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
Konzentration
~80 wt. % in H218O
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)