Merck
288470
Sigma-Aldrich
Benzylchlorid-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
α-Chlortoluol-α-13C
Größe auswählen
1 G
338,00 €
338,00 €
Listenpreis1.690,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am11. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
338,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
338,00 €
Listenpreis1.690,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am11. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.109 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
InChIKey
KCXMKQUNVWSEMD-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Heart,forestomach, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)