Merck
608912
Sigma-Aldrich
Cyanamid-15N2
50 wt. % in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
H215NC15N
Molekulargewicht:
44.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Konzentration
50 wt. % in H2O
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[15NH2]C#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
InChIKey
XZMCDFZZKTWFGF-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)