Merck
607606
Sigma-Aldrich
Cyanamid-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 50 wt. % in H2O, pH 4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
Synonym(e):
Cyanamid-13C,15N2
About This Item
Lineare Formel:
H215N13C15N
Molekulargewicht:
45.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Konzentration
50 wt. % in H2O
pH-Wert
4-4.5 ( wt. % oxygen in phosphoric acid)
SMILES String
[15NH2][13C]#[15N]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)