Merck
60604
Sigma-Aldrich
Kalium-p-toluolthiosulfonat
≥97.0% (S)
Synonym(e):
p-Toluolthiosulfonsäure Kaliumsalz, Kalium-4-methylbenzolthiosulfonat, Kaliumthiotosylat
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2SK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.36
Beilstein:
3747559
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (S)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
227-229 °C (lit.)
SMILES String
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable