Merck
605824
Sigma-Aldrich
Valeriansäure-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Pentansäure-2-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)213CH2CO2H
Molekulargewicht:
103.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20--18 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i4+1
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-AZXPZELESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)