Merck
596442
Sigma-Aldrich
Valeriansäure-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Pentansäure-1-13C
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)313CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
185 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i5+1
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-HOSYLAQJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)