Merck
604429
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)-pentan-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C13H18
Molekulargewicht:
200.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
InChIKey
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)