Merck
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylen-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethinyl-2-13C-benzol
Größe auswählen
1 G
2.350,00 €
2.350,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
2.350,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C≡13CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
2.350,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
InChIKey
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)