Merck
604119
Sigma-Aldrich
Iodessigsäure-1-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
500 MG
1.530,00 €
1.530,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
1.530,00 €
About This Item
Lineare Formel:
ICH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
1.530,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
InChIKey
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)