Merck
603287
Sigma-Aldrich
O-Acetylsalicylsäure-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Aspirin-carboxyl-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC8H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
mp (Schmelzpunkt)
134-136 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
InChIKey
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
250 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)