Merck
602914
Sigma-Aldrich
Sauerstoff-18O2
10 atom % 18O (random)
About This Item
Lineare Formel:
18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Isotopenreinheit
10 atom % 18O (random)
bp
−183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−218 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Flame over circleGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through