The 1 L quantity option is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with a brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder. All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7 % more gas than one NTP Liter.
Wichtige Dokumente
602892
Sauerstoff-18O2
99 atom % 18O, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 18O
Assay
99% (CP)
Form
gas
Methode(n)
PET imaging: suitable
bp
−183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−218 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Empfohlene Produkte
PTFE-Dichtungsringe mit GCA-Einlassgröße 180 Z146994
PTFE-Dichtungsringe mit CGA-Einlassgröße 110 Z146986
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
what is the total volume of 18O2? Product number: 602892-1L-EU.
1 Antwort-
Hilfreich?