Merck
596485
Sigma-Aldrich
Benzotriazol-1-carboxamid
Größe auswählen
1 G
134,00 €
134,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
134,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c8-7(12)11-6-4-2-1-3-5(6)9-10-11/h1-4H,(H2,8,12)
InChIKey
UUMXWUNNKCQWHS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Benzotriazole-1-carboxamide can be used:
  • As a corrosion inhibitor, applicable for copper in the HNO3 solution.[1]
  • As a reagent for the preparation of urea derivatives with mono- and N, N-disubstitution products.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dry and wet lab studies for some benzotriazole derivatives as possible corrosion inhibitors for copper in 1.0 M HNO3
Khaled KF and Amin MA
Corrosion Science, 51(9), 2098-2106 (2009)
Synthesis of mono-and N, N-disubstituted ureas
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 8, 8-14 (2003)