Triazole is appreciably soluble in water and alcohol, according to the 14th edition of the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry.
Wichtige Dokumente
T46108
1,2,4-Triazol
98%
Synonym(e):
3,4-Diazapyrrole, 4H-1,2,4-Triazole, s-Triazole (8CI)
Qualitätsniveau
Assay
98%
bp
260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
SMILES String
c1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)
InChIKey
NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the solubility of 1,2,4-Triazole (Product No. T46108)?
1 Antwort-
Hilfreich?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 Antwort-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Hilfreich?
-
-
What type of information is available for derivatives of 1,2,4-triazole (Product No. T46108)?
1 Antwort-
A good source for information on 1,2,4-triazoles is a review article by K.T. Potts entitled The Chemistry of 1,2,4-Triazoles. Here is the citation: Chem. Rev., 61(2), 87-127 (1961).
Hilfreich?
-
-
How is Product No. T46108, 1,2,4-Triazole, produced?
1 Antwort-
Typically the exact production methods are considered proprietary; this is also true for product T46108. The 1,2,4-Triazole preparation is outlined in this article by C. Ainsworth: Org. Synth., 40, 99 (1960).
Hilfreich?
-
-
How is Product No. T46108, 1,2,4-Triazole, packaged?
1 Antwort-
Product No. T46108 is typically packaged in a high density polyethylene (HDPE) bottle with a Teflon-lined polypropylene (PP) cap.
Hilfreich?